PHR3774
Erythromycin Related Compound N
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
DEMA, N-Demethylerythromycin A
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
InChI
1S/C36H65NO13/c1-13-24-36(10,44)29(40)19(4)26(38)17(2)15-34(8,43)31(50-33-27(39)23(37-11)14-18(3)46-33)20(5)28(21(6)32(42)48-24)49-25-16-35(9,45-12)30(41)22(7)47-25/h17-25,27-31,33,37,39-41,43-44H,13-16H2,1-12H3
chave InChI
TXOOBKBDBNRQCF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)