PHR3547
Anagrelide Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Ethyl 2-amino-5,6-dichloro-3(4H)-quinazolineacetate monohydrobromide, Ethyl 2-(5,6-dichloro-2-imino-1,2-dihydroquinazolin-3(4H)-yl)acetate hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1034771
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].Clc1c2c(ccc1Cl)NC(=[N+H2])N(C2)CC(=O)OCC
InChI
1S/C12H13Cl2N3O2.BrH/c1-2-19-10(18)6-17-5-7-9(16-12(17)15)4-3-8(13)11(7)14;/h3-4H,2,5-6H2,1H3,(H2,15,16);1H
chave InChI
UIACKXKZPDPMBY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)