PHR3391
Bumetanide Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
3-Nitro-4-phenoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C13H10N2O7S/c14-23(20,21)11-7-8(13(16)17)6-10(15(18)19)12(11)22-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,(H,16,17)(H2,14,20,21)
chave InChI
NXJUSSNAIUIVKY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)