PHR3382
Zileuton Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
2-Acetylbenzothiophene, 1-Benzo[b]thiophen-2-yl-ethanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1724689
família API
zileuton
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
pf
86-90 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
chave InChI
SGSGCQGCVKWRNM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)