PHR3356
Fosinopril sodium
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
(2S,4S)-4-Cyclohexyl-1-(2-{[2-methyl-1-(propanoyloxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphoryl}acetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, Acecor, Eosinopril, Fosinopril, Monopril, SQ 28555, Secorvas, Staril
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1283404
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
O=C([O-])[C@H]1N(C(CP(CCCCC2=CC=CC=C2)(O[C@@H](C(C)C)OC(CC)=O)=O)=O)C[C@H](C3CCCCC3)C1.[Na+]
InChI
1S/C30H46NO7P.Na/c1-4-28(33)37-30(22(2)3)38-39(36,18-12-11-15-23-13-7-5-8-14-23)21-27(32)31-20-25(19-26(31)29(34)35)24-16-9-6-10-17-24;/h5,7-8,13-14,22,24-26,30H,4,6,9-12,15-21H2,1-3H3,(H,34,35);/q;+1/p-1/t25-,26+,30+,39?;/m1./s1
chave InChI
TVTJZMHAIQQZTL-TXDYNIFHSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)