PHR3331
Metronidazole Impurity G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic acid, 1-Carboxymethylmetronidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-acetic acid, Metronidazole-1-acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)CN1C(C)=NC=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-4-7-2-5(9(12)13)8(4)3-6(10)11/h2H,3H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
RVEGZXNRNWUYKI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)