PHR3299
Cyclobenzaprine Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1154514
embalagem
pkg of 30 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCCC1(c2c(cccc2)C=Cc3c1cccc3)O)(C)C
InChI
1S/C20H23NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-13,22H,7,14-15H2,1-2H3
chave InChI
VMLRQKQUOMJJAN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)