PHR9219
2-Hydroxy-2,2-di(2-thienyl)acetic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
Tiotropium impurity A (PhEur), α-Hydroxy-α-2-thienyl-2-thiopheneacetic acid, 2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetic acid, Di-2-thienylglycolic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(ccc1)C(O)(c2[s]ccc2)C(=O)O
InChI
1S/C10H8O3S2/c11-9(12)10(13,7-3-1-5-14-7)8-4-2-6-15-8/h1-6,13H,(H,11,12)
chave InChI
FVEJUHUCFCAYRP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicação
Produtos recomendados
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3