PHR3257
Trioxsalen
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Trioxsalen, 2,5,9-Trimethylfuro[3,2-g]benzopyran-7-one, 4,5′,8-Trimethylpsoralen, TMP, Trisoralen
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1693009
família API
trioxsalen
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
pf
229-231 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc2cc3C(C)=CC(=O)Oc3c(C)c2o1
InChI
1S/C14H12O3/c1-7-4-12(15)17-14-9(3)13-10(6-11(7)14)5-8(2)16-13/h4-6H,1-3H3
chave InChI
FMHHVULEAZTJMA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)