PHR3239
Sulfabenzamide
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Sulfabenzamide, N-(4-Aminobenzenesulfonyl)benzamide, N-Sulfanilylbenzamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1623706
família API
sulfabenzamide
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O3S/c14-11-6-8-12(9-7-11)19(17,18)15-13(16)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2,(H,15,16)
chave InChI
PBCZLFBEBARBBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)