32402
Sulfaguanidine
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Amino-N-(aminoiminomethyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-guanylbenzenesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC(=N)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H10N4O2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11)
chave InChI
BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Food samples of animal origin by salting-out supported liquid extraction (SOSLE) and quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) extraction followed by analysis using nanoflow liquid chromatography high resolution mass spectrometry (LC-HRMS).
- Bovine muscle samples by hydrophilic interaction liquid chromatography-electrospray-tandem mass spectrometry (HILIC-ESI-MS/MS) equipped with selected reaction monitoring (SRM) mode of detection.
- Tissues, milk and eggs of food producing animals by ultrasound-assisted extraction (UAE), solid phase extraction (SPE) and LC-MS/MS.
- Beeswax by solid-liquid extraction (SLE), liquid-liquid extraction (LLE), SPE, QuEChERS extraction and ESI-LC-MS/MS with SRM detection.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)