PHR3170
Amiloxate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Isoamyl 4-methoxycinnamate, 4-Methoxycinnamic acid 3-methylbutyl ester, 4-Methoxycinnamic acid isoamyl ester, Amiloxate, Isopentyl 4-methoxycinnamate, NSC 408332
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1347755
família API
amiloxate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1ccc(cc1)\C=C\C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C15H20O3/c1-12(2)10-11-18-15(16)9-6-13-4-7-14(17-3)8-5-13/h4-9,12H,10-11H2,1-3H3/b9-6+
chave InChI
UBNYRXMKIIGMKK-RMKNXTFCSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)