PHR3163
Timidina
pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
1-(2-Desoxi-β-D-ribofuranosil)-5-metiluracil, 1-(2-Desoxi-β-D-ribofuranosil)timina, 2′-Desoxitimidina, Timina desoxirribosídeo, dT
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1724543
família API
zidovudine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
pf
186-188 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
chave InChI
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Chromatograms
application for LC-MSapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar maisNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.