PHR3035
Melengestrol Acetate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Melengestrol acetate, 17α-Acetoxy-6-methyl-16-methylene-4,6-pregnadiene-3,20-dione, MGA
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1379254
família API
melengestrol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 250 mg
pf
202-204 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC(=C)[C@]3(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]1([H])C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C25H32O4/c1-14-11-19-20(23(5)9-7-18(28)13-21(14)23)8-10-24(6)22(19)12-15(2)25(24,16(3)26)29-17(4)27/h11,13,19-20,22H,2,7-10,12H2,1,3-6H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+/m1/s1
chave InChI
UDKABVSQKJNZBH-DWNQPYOZSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)