1379265
USP
Melengestrol Acetate Related Compound A hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
17-Hydroxy-16-methylenepregna-4-ene-3,20-dione 17-acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
melengestrol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C24H32O4/c1-14-12-21-19-7-6-17-13-18(27)8-10-22(17,4)20(19)9-11-23(21,5)24(14,15(2)25)28-16(3)26/h13,19-21H,1,6-12H2,2-5H3/t19-,20+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
chave InChI
XSNMCQGNVPSIQM-CKOZHMEPSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)