33998
Melengestrol acetate
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
17α-Acetoxy-6-methyl-16-methylene-4,6-pregnadiene-3,20-dione, MGA
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
202-204 °C (lit.)
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC(=C)[C@]3(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]1([H])C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C25H32O4/c1-14-11-19-20(23(5)9-7-18(28)13-21(14)23)8-10-24(6)22(19)12-15(2)25(24,16(3)26)29-17(4)27/h11,13,19-20,22H,2,7-10,12H2,1,3-6H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+/m1/s1
chave InChI
UDKABVSQKJNZBH-DWNQPYOZSA-N
Aplicação
- Milk using turborFlow online solid phase extraction (SPE) combined with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Kidney fats by ultra-performance convergence chromatography-tandem mass spectrometry.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)