Documentos
741752
Sigma-Aldrich
Dienestrol-3′,3",5′,5"-d4
97 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
3,4-Bis(hydroxyphenyl)-2,4-hexadiene-d4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18D4H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
270.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1cc(cc([2H])c1O)C(=C/C)\C(=C\C)c2cc([2H])c(O)c([2H])c2
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h3-12,19-20H,1-2H3/b17-3+,18-4+/i9D,10D,11D,12D
chave InChI
NFDFQCUYFHCNBW-XTALISAZSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3