PHR2944
Bendamustine Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
4-{5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl}butanoic acid hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1065232
família API
bendamustine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)