PHR2842
Azelastine Related Compound D
Sinônimo(s):
4-(4-Chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000328
traceable to USP 1046191
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
azelastine
Formulário
solid
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(19)18-17-14/h1-8H,9H2,(H,18,19)
chave InChI
NLXGCQIEVZYDRS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)