1046170
USP
Azelastine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N′-(1-Methylazepan-4-yl)benzohydrazide hydrochloride, 1-Methyl-4-(2-benzoylhydrazino)azapan hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
azelastine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C14H21N3O.ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);1H
chave InChI
LBMOWZCEDIZQOM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3