PHR2759
Memantine Related Compound F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
3-Amino-5,7-dimethyladamantan-1-ol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1380568
família API
memantine
Formulário
powder
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC21CC3(CC(C2)(CC(C1)(C3)C)C)O
InChI
1S/C12H21NO.ClH/c1-9-3-10(2)5-11(13,4-9)8-12(14,6-9)7-10;/h14H,3-8,13H2,1-2H3;1H
chave InChI
VSLXJPGBEIWMTR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)