PHR2583
Memantine Related Compound D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 100 mg
Sinônimo(s):
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane, 1-Bromo-3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1380546
família API
memantine
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 100 mg
índice de refração
n20/D 1.52 (lit.)
p.e.
201 °C (lit.)
densidade
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Br)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
chave InChI
QUCXLVDIVQWYJR-CDECOKDKSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)