1380546
USP
Memantine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane, 1-Bromo-3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
memantine
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.52 (lit.)
p.e.
201 °C (lit.)
densidade
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Br)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
chave InChI
QUCXLVDIVQWYJR-CDECOKDKSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Memantine Hydrochloride
- Memantine Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)