PHR2660
Succinylmonocholine Chloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Succinylmonocholine chloride, 2-(3-Carboxy-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1623604
família API
succinylcholine
Formulário
solid
embalagem
pkg of 250 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[N+](CCOC(=O)CCC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-10(2,3)6-7-14-9(13)5-4-8(11)12;/h4-7H2,1-3H3;1H
chave InChI
LDHMZIUMVSRSIK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)