PHR2540
Sodium picosulfate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 490
traceable to Ph. Eur. S0785000
traceable to USP 1614578
família API
sodium picosulfate
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])Oc1ccc(cc1)C(c3ncccc3)c2ccc(cc2)O[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C18H15NO8S2.2Na/c20-28(21,22)26-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(11-7-14)27-29(23,24)25;;/h1-12,18H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
GOZDTZWAMGHLDY-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)