Y0001104
Picosulfate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sodium picosulfate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sodium picosulfate
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])Oc1ccc(cc1)C(c3ncccc3)c2ccc(cc2)O[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C18H15NO8S2.2Na/c20-28(21,22)26-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(11-7-14)27-29(23,24)25;;/h1-12,18H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
GOZDTZWAMGHLDY-UHFFFAOYSA-L
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)