1614589
USP
Sodium Picosulfate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Desulfo-4-hydroxy picosulfate monosodium salt, 4-[(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl sodium sulfate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sodium picosulfate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)(Oc1ccc(cc1)C(c3ncccc3)c2ccc(cc2)[O-])O
InChI
1S/C18H15NO5S.Na/c20-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(11-7-14)24-25(21,22)23;/h1-12,18,20H,(H,21,22,23);/q;+1/p-1
chave InChI
JHXGMACYSBECRB-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)