PHR1756
Bupivacaine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Desbutylbupivacaine, (2RS)-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide, (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000088
traceable to USP 1078529
família API
bupivacaine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 20 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)C2NCCCC2
InChI
1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
chave InChI
SILRCGDPZGQJOQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Bupivacaine Related Compound B is formed in the liver during oxidative dealkylation of bupivacaine hydrochloride and is the main metabolite of bupivacaine. It is a local anesthetic agent that can cross biological membranes due to its lipid-soluble nature.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)