1078529
USP
Bupivacaine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Desbutylbupivacaine, (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bupivacaine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)C2NCCCC2
InChI
1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
chave InChI
SILRCGDPZGQJOQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare system suitability solution during the assay of Mepivacaine Hydrochloride by using liquid chromatography in conjunction with UV detector.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)