M0370020
Mepivacaine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Desbutylbupivacaine, (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
mepivacaine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)C2NCCCC2
InChI
1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
chave InChI
SILRCGDPZGQJOQ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)