PHR1609
Sodium Dehydroacetic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Dehydroacetic acid sodium salt, 2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexenoic acid δ-lactone sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1166309
família API
dehydroacetic acid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 10 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
~295 °C (dec.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(=O)C1=C([O-])C=C(C)OC1=O
InChI
1S/C8H8O4.Na/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4;/h3,10H,1-2H3;/q;+1/p-1
chave InChI
ZPNRBQVNNIDJHX-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?