PHR1426
Spectinomycin Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Spectinomycin
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000597
traceable to USP 1618003
família API
spectinomycin
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mode of Resistance: A mutation in rpsE, the gene for ribosomal protein S5, prevents the binding of spectinomycin. Resistance is also conferred by the aminoglycoside-3′-adenyltransferase gene (aadA).
Antimicrobial spectrum: Spectinomycin acts against gram-negative and gram-positive bacteria.
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)