PHR1310
Benzene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to NIST 3000
traceable to USP 1601146
densidade de vapor
2.77 (vs air)
pressão de vapor
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
1043 °F
Lim. expl.
8 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.501 (lit.)
p.e.
80 °C (lit.)
pf
5.5 °C (lit.)
densidade
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
chave InChI
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Protocolos
ASTM D6526: GC Analysis of Impurities in Toluene on SLB®-IL100, 60 m Column
HPLC Analysis of Benzene and Deuterated Benzene on Ascentis® Express C18
GC Analysis of Xylene Isomers on SLB®-IL60 - The cresol (methylphenol) isomers are also precursors to many chemicals. This chromatogram of a mix of aromatic and methylphenol compounds was generated using an SLB-IL60 ionic liquid column. Its interaction mechanisms allow the separation of all three xylene isomers, and all three cresol isomers.
-Xylene; Nonane; Decane; 1,2,4-Trimethylbenzene; Butylcyclohexane; Naphthalene