PHR1296
Bifonazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1-(p,α-Diphenylbenzyl)imidazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. B1110000
família API
bifonazole
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)-c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
chave InChI
OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Bifonazole is a substituted imidazole analog with therapeutic potential in treating invasive mucosal infections. It exhibits antifungal activity by suppressing the proliferation of dermatophytes, yeasts and fungi affecting the skin and nails. Its mode of action involves blocking the fungal ergosterol biosynthetic pathway and additional inhibition of terpenoid biosynthesis.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1