PHR1210
Cumene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
(1-Methylethyl)benzene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene, NSC 8776
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1151709
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
9.7 mmHg ( 37.7 °C)
família API
cumene
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
797 °F
Lim. expl.
6.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.491 (lit.)
pb
152-154 °C (lit.)
pf
−96 °C (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
chave InChI
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)