PHR1157
Triethyl 2-acetylcitrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Acetyl triethyl citrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1009923
família API
triethyl 2-acetylcitrate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
228-229 °C/100 mmHg (lit.)
densidade
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC)C(CC(OCC)=O)(CC(OCC)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-5-19-11(16)8-14(22-10(4)15,13(18)21-7-3)9-12(17)20-6-2/h5-9H2,1-4H3
chave InChI
WEAPVABOECTMGR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)