MABF73
Anti-Tim3 Antibody, clone 5D12
clone 5D12, from mouse
Sinônimo(s):
Hepatitis A virus cellular receptor 2 homolog, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3, TIM-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5D12, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Havcr2(171285)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Tim3 in RAW264.7 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
RAW264.7 cells
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1