PHR1063
Residual Solvents Mixture - Class I
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Organic Volatile Impurities Class I Mix
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP 467
traceable to Ph. Eur. R0250000
traceable to USP 1601102
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
concentração
in DMSO
aplicação(ões)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1A - Muta. 1B - Ozone 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Nose,Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
92 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?