PHR1065
Residual Solvents Mixture - Class IIB
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Class IIB Residual Solvents Mix
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP 467
traceable to USP 1601292
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
aplicação(ões)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Analito
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)