Documentos Principais
PHL89183
23-epi-26-Deoxyactein
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
26-Deoxyactein
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H56O10
Número CAS:
Peso molecular:
660.83
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(C(C(C1)O)O)O)OC2C(C3C4(C5(C(C6(C(C7C(OC8(OCC9(OC98)C)CC7C)C6)(C(C5)OC(=O)C)C)C)CC3)C4)CC2)(C)C
chave InChI
GCMGJWLOGKSUGX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)