PHR3448
23-epi-26-Deoxyactein
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
26-Deoxyactein
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(C(C(C1)O)O)O)OC2C(C3C4(C5(C(C6(C(C7C(OC8(OCC9(OC98)C)CC7C)C6)(C(C5)OC(=O)C)C)C)CC3)C4)CC2)(C)C
InChI
1S/C37H56O10/c1-18-12-37(30-33(6,47-30)17-43-37)46-21-13-32(5)23-9-8-22-31(3,4)24(45-29-28(41)27(40)20(39)15-42-29)10-11-35(22)16-36(23,35)14-25(44-19(2)38)34(32,7)26(18)21/h18,20-30,39-41H,8-17H2,1-7H3
chave InChI
GCMGJWLOGKSUGX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)