Key Documents
SMB00244
Sigma-Aldrich
(10E,15Z)-9,12,13-trihydroxyoctadeca-10,15-dienoic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H32O5
Número CAS:
Peso molecular:
328.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C/CC(O)C(O)\C=C\C(O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O5/c1-2-3-7-11-16(20)17(21)14-13-15(19)10-8-5-4-6-9-12-18(22)23/h3,7,13-17,19-21H,2,4-6,8-12H2,1H3,(H,22,23)/b7-3-,14-13+
chave InChI
MKYUCBXUUSZMQB-MKZMYESJSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3