Documentos Principais
PHL83841
Brevifolincarboxylic acid
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
1,2,3,5-Tetrahydro-7,8,9-trihydroxy-3,5-dioxocyclopenta[c][2]benzopyran-1-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H8O8
Número CAS:
Peso molecular:
292.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)