Documentos Principais
PHL80892
Atropine sulfate
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H23NO3 · 0.5H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
338.41
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H]4(C5CCC4CC(C5)OC(=O)C(CO)c6ccccc6)C.[N+H]1(C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3)C
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
HOBWAPHTEJGALG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
For the analysis of the phytotoxins. Tropane alkaloid.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)