Key Documents
PHL80378
Canadine
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Tetrahydroberberine, 5,8,13,13a-Tetrahydro-9,10-dimethoxy-6H-benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-alpha]quinolizine, Canadine, THB, Tetrahydroumbellatine, Xanthopuccine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
339.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2CC3N(CCc4cc5OCOc5cc34)Cc2c1OC
InChI
1S/C20H21NO4/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2/h3-4,8-9,16H,5-7,10-11H2,1-2H3
chave InChI
VZTUIEROBZXUFA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Dopamine receptor antagonist; nicotinic acetylcholine receptor (α4β2, α4β4, α7, α1β, 1γδ) modulator
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ha Gyeong Kim et al.
Pharmaceutics, 12(10) (2020-09-30)
In our previous study, Hwang-Ryun-Hae-Dok-Tang, which contains berberine (BBR) as a main active ingredient, inhibited cytochrome P450 (CYP) 2D6 in a quasi-irreversible manner. However, no information is available on the detailed mechanism of BBR-induced CYP2D6 inhibition. Thus, the present study