Documentos Principais
PHL80182
Urushiol (15:3)
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3-(8Z,11Z,14-Pentadecatrienyl)-1,2-benzenediol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
314.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥85.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(cccc1CCCCCCC\C=C/C\C=C/CC=C)O
InChI
1S/C21H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(22)21(19)23/h2,4-5,7-8,15,17-18,22-23H,1,3,6,9-14,16H2/b5-4-,8-7-
chave InChI
RUWDFSXBACIZCV-UTOQUPLUSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)