Documentos Principais
P8574
Sigma-Aldrich
Piruvato de sódio
BioXtra, ≥99%
Sinônimo(s):
αÁcido α-cetopropiônico, Ácido 2-oxopropanoico, Ácido pirúvico
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCOONa
Número CAS:
Peso molecular:
110.04
Beilstein:
3568341
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.71
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Sodium pyruvate has been used as a component:
  • of cutting solution for rat brain tissue slice preparation
  • of M-199 medium for the maturation of oocytes
  • of Krebs-Henseleit buffer for plasma incubation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sodium pyruvate based therapeutic regimen is effective for treating mitochondrial diseases. It decreases tissue damage associated with the pathophysiology of brain damage, haemorrhagic shock and ischemia-reperfusion injury models.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Addition of sodium pyruvate to stored red blood cells attenuates liver injury in a murine transfusion model
Xia S, et al.
Mediators of Inflammation, 2016 (2016)
Embryonic development after follicle culture is influenced by follicle-stimulating hormone isoelectric point range
Vitt UA, et al.
Biology of Reproduction, 65(5) (2001)
Imaging calcium concentration dynamics in small neuronal compartments
Yasuda R, et al.
Science's STKE : Signal Transduction Knowledge Environment, 2004(219) (2004)
Biomarkers and clinical rating scales for sodium pyruvate therapy in patients with mitochondrial disease
Koga Y, et al.
Mitochondrion (2019)
Transcriptome and proteome analysis of soleus muscle of hormone-sensitive lipase-null mice
Hansson O, et al.
Journal of Lipid Research, 46(12), 2614-2623 (2005)