P6863
PDAM
≥70% purity (HPLC), for HPLC derivatization, solid
Sinônimo(s):
1-Pyrenyldiazomethane, Pyrene, 1-(diazomethyl)
About This Item
Produtos recomendados
product name
PDAM, for HPLC derivatization
grau
for HPLC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥70% (HPLC)
forma
solid
λmax
338-344 nm
fluorescência
λem 371-379 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N-]=[N+]=Cc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H10N2/c18-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H
chave InChI
PEIBAWRLFPGPAT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?