Key Documents
680273
Sigma-Aldrich
1-Pyrenyl-d9-diazomethane
97 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17D9HN2
Peso molecular:
251.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
95% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+9
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c(C=[N+]=[N-])c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34
InChI
1S/C17H10N2/c18-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
chave InChI
PEIBAWRLFPGPAT-LOIXRAQWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)