P4099910
Pyridostigmine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Pyridinyl N,N-dimethylcarbamate, Pyridin-3-yl dimethylcarbamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pyridostigmine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-10(2)8(11)12-7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
VZELUFSMNDBCBO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)